Learn More
Chrysanthemumsäureethylester, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15465958
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15465958 25 g 25 Gramm
15475958 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15465958
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59589.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-41-6
Summenformel C12H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 196.29
MDL-Nummer MFCD00001304
InChI-Schlüssel VIMXTGUGWLAOFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chrysanthemate, ethyl chrysanthemumate, chrysanthemic acid ethyl ester, cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl-, ethyl ester, ethylchrysanthemate, ccris 2498, chrysanthemic acid, ethyl ester, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl cyclopropanecarboxylate, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methylprop-1-en-1-yl cyclopropanecarboxylate, ethyl 2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl cyclopropane-1-carboxylate
PubChem CID 7334
IUPAC-Name Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropan-1-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1C(C1(C)C)C=C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl chrysanthemate
Farbe Gelb
Dichte 0.906 g/mL
Siedepunkt 112°C (10 mmHg)
Flammpunkt 84°C (183°F)
Brechungsindex 1.4615
Menge 25 g
Beilstein 2045740
Formelmasse 196.29
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig