Learn More
Ethylcis-2-Amino-1-Cyclohexanecarboxylathydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-127485 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
Artikelnummer. 10781711
Marke: Thermo Scientific Acros 265640010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1127-99-7 | C9H17NO2·HCl | 207.7 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1127-99-7
Summenformel C9H17NO2·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 207.7
MDL-Nummer MFCD00144280
InChI-Schlüssel XMQSOBPCWYVZSW-WLYNEOFISA-N
Synonym ethyl cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride, cis-2-amino-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 1r,2s-2-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, cis-ethyl 2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, 1r,2s-ethyl 2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, cyclohexanecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, hydrochloride, cis, ethyl cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hcl salt, ethyl cis-2-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, ethyl 2s,1r-2-aminocyclohexanecarboxylate, chloride
PubChem CID 2724641
IUPAC-Name Ethyl-(1R,2S)-2-aminocyclohexan-1-carboxylat;hydrochlorid
SMILES CCOC(=O)C1CCCCC1N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride
Schmelzpunkt 128°C to 135°C
Namenshinweis 95%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol
Menge 1 g
Formelmasse 207.7
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Stückchen