missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl cyclopropanecarboxylate, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31006909
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31006909 5 g
31000480 25 g
30999904 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31006909 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1056535g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl cyclopropanecarboxylate
CAS 4606-07-9
Summenformel C6H10O2
MDL-Nummer MFCD00001282
Menge 5 g
SMILES O=C(C1CC1)OCC
Molekulargewicht (g/mol) 114.14
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.