Learn More
Ethyl docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate, MedChemExpress
Beschreibung
Ethyl cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoate, the ethyl ester of Docosahexaenoate (DHA), is enriched in the ethyl ester fraction by the selective alcoholysis of fatty acid ethyl esters originating from tuna oil with lauryl alcohol.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate |
| CAS | 84494-72-4 |
| Farbe | Colorless |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C24H36O2 |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (280.47 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC/C=C/C/C=C/C/C=C/C/C=C/C/C=C/C/C=C/CCC(OCC)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 356.55 |
| Formelmasse | 356.55 |
| Mehr anzeigen |