Learn More
Ethylmaltol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15264258 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15264258 100 g 100 Gramm
15254258 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15264258 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450801000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4940-11-8 | C7H8O3 | 140.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11-8-4940
Summenformel C7H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 140.14
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl maltol
Schmelzpunkt 89.0°C to 93.0°C
Siedepunkt 289.0°C to 290.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 100 g
Merck Index 15,3879
Synonym 3-benzyloxy cyclobutanecarboxylic acid, 3-benzyloxy-cyclobutanecarboxylic acid, 3-benzyloxy cyclobutane-1-carboxylic acid, 3-benzyloxycyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 3-phenylmethoxy, trans-3-benzyloxycyclobutanecarboxylic acid, cis-3-benzyloxy cyclobutanecarboxylic acid, trans-3-benzyloxy cyclobutanecarboxylic acid, cis-3-benzyloxycyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 3-phenylmethoxy-, trans
InChI-Schlüssel YNNOFVDQHAHVFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(CC1OCC2=CC=CC=C2)C(=O)O
IUPAC-Name 3-phenylmethoxycyclobutan-1-carbonsäure
PubChem CID 12815111
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl maltol, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /