Learn More
Ethylen-(Diphenylmethylen)Glyzinat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl N-(diphenylmethylene)glycinate |
| Schmelzpunkt | 51°C to 55°C |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Flammpunkt | >110°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | (C6H5)2C=NCH2COOCH2CH3 |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 267.32 |
| Mehr anzeigen |