Learn More
Ethylisocyanoacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11914941
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
626-35-7
C4H7NO4
133.1
FTKASJMIPSSXBP-UHFFFAOYSA-N
ethyl nitroacetate, nitroacetic acid ethyl ester, acetic acid, nitro-, ethyl ester, nitro ethyl acetate, ethylnitroacetate, acetic acid, 2-nitro-, ethyl ester, ethylnitroacetat, ethyinitroacetate, ethyl-2-nitroacetate, zlchem 269
69379
Ethyl-2-nitroacetat
CCOC(=O)C[N+](=O)[O-]
626-35-7
C4H7NO4
133.1
FTKASJMIPSSXBP-UHFFFAOYSA-N
ethyl nitroacetate, nitroacetic acid ethyl ester, acetic acid, nitro-, ethyl ester, nitro ethyl acetate, ethylnitroacetate, acetic acid, 2-nitro-, ethyl ester, ethylnitroacetat, ethyinitroacetate, ethyl-2-nitroacetate, zlchem 269
69379
Ethyl-2-nitroacetat
CCOC(=O)C[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl nitroacetate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1990g/mL
Siedepunkt 105.0°C to 107.0°C (25.0 mmHg)
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NCH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.4235 to 1.4255
Menge 100 g
Beilstein 02,225
Relative Dichte 1.199
Formelmasse 133.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl nitroacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.