Learn More
Ethyl-O-(2-mesitylensulfonyl)acetohydroxamat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15442126 5 g 5 Gramm
15461728 250 mg 250 Milligramm
15432126 1 g 1 Gramm
15452126 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15442126 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55470.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 38202-27-6 | C13H19NO4S | 285.358 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38202-27-6
Summenformel C13H19NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 285.358
MDL-Nummer MFCD00009244
InChI-Schlüssel KQCBSWBQAXTILK-WYMLVPIESA-N
Synonym ethyl o-mesitylsulfonylacetohydroxamate, ethyl n-mesitylsulfonyl oxyacetimidate, ethyl o-methylsulphonylacetohydroxamate, ethyl o-2-mesitylenesulfonyl acethydroxamate, o-mesitylsulfonylacetohydroxamic acid ethyl ester, ethyl 1z-n-mesitylsulfonyl oxy ethanimidoate, ethyl 1e-n-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyloxyethanimidate, kqcbswbqaxtilk-owbhpgmisa-n, z-ethyl n-mesitylsulfonyloxyacetimidate, z-ethyl n-mesitylsulfonyl oxyacetimidate
PubChem CID 6282444
IUPAC-Name ethyl(1E)-N-(2,4,6-trimethylphenyl)sulfonyloxyethanimidat
SMILES CCOC(=NOS(=O)(=O)C1=C(C=C(C=C1C)C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl O-(2-mesitylenesulfonyl)acetohydroxamate
Schmelzpunkt 54°C to 56°C
Menge 5 g
Beilstein 2144156
Formelmasse 285.36
Reinheit (%) ≥98%