Learn More
Ethyl-p-aminobenzoat, 99,90 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11475411 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11475411 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11475411 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215796780
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl p-aminobenzoate
CAS 94-09-7
Prozentgehaltsbereich 0.999
Summenformel C9H11NO2
MDL-Nummer MFCD00007892
Menge 100 g
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
InChI-Schlüssel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
IUPAC-Name Ethyl-4-Aminobenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
Formelmasse 165.2
Physikalische Form Kristallin