Learn More
Ethylpentafluorbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348485
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11348485 5 g 5 Gramm
11358485 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11348485
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10523.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4522-93-4 | C9H5F5O2 | 240.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4522-93-4
Summenformel C9H5F5O2
Molekulargewicht (g/mol) 240.13
MDL-Nummer MFCD00039211
InChI-Schlüssel DFUDMSIRGGTHGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl pentafluorobenzoate, ethyl perfluorobenzoate, pentafluorobenzoic acid ethyl ester, 2,3,4,5,6-pentafluoro-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, pentafluoro-, ethyl ester, ethylpentafluorobenzoate, acmc-1ajj1, rarechem al bi 0017, perfluorobenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 78283
IUPAC-Name ethyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl pentafluorobenzoate
Dichte 1.431
Siedepunkt 112°C to 114°C
Flammpunkt 80°C (176°F)
Brechungsindex 1.428
Menge 5 g
Beilstein 2054770
Formelmasse 240.13
Reinheit (%) 98%