Learn More
Ethylphenylsulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491748 5 g 5 Gramm
11401758 25 g 25 Gramm
11411758 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13987.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 622-38-8 | C8H10S | 138.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-38-8
Summenformel C8H10S
Molekulargewicht (g/mol) 138.23
MDL-Nummer MFCD00009265
InChI-Schlüssel AEHWKBXBXYNPCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl phenyl sulfide, ethylthio benzene, benzene, ethylthio, thiophenetole, phenyl ethyl sulfide, ethylphenylsulfide, phenylthio ethane, ethylsulfanyl benzene, sulfide, ethyl phenyl, 1-thiapropyl benzene
PubChem CID 12144
IUPAC-Name Ethylsulfanylbenzol
SMILES CCSC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl phenyl sulfide
Dichte 1.02
Siedepunkt 204°C to 205°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.5655
Menge 5 g
Beilstein 1905731
Formelmasse 138.23
Reinheit (%) 98%