Learn More
Ethylpropionylacetat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl propionylacetate |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.0100g/mL |
Siedepunkt | 83.0°C to 84.0°C (12.0 mmHg) |
Flammpunkt | 77°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 98% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C2H5COCH2CO2C2H5 |
Brechungsindex | 1.4220 to 1.4240 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethyl propionylacetate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.