Learn More
Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30784545
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30784545 5 g
30781505 250 mg
30780032 1 g
30781985 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30784545 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1295025g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
CAS 16205-44-0
Summenformel C10H10N2O2
MDL-Nummer MFCD06411542
Menge 5 g
SMILES O=C(C1=C2C=CC=CN2N=C1)OCC
Molekulargewicht (g/mol) 190.20
Reinheit (%) 98%