Learn More
Salicylsäureethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459332
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459332 500 g 500 Gramm
11449332 100 g 100 Gramm
11431870 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459332 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10101.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 118-61-6 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-61-6
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00002215
InChI-Schlüssel GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl salicylate, sal ethyl, mesotol, salotan, salicylic ether, salicylic acid, ethyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, ethyl o-hydroxybenzoate, o-ethoxycarbonyl phenol, 2-hydroxybenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 8365
IUPAC-Name Ethyl 2-Hydroxybenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl salicylate
Schmelzpunkt 1°C
Dichte 1.13
Siedepunkt 232°C
Flammpunkt 107°C (224°F)
Brechungsindex 1.522
Menge 500 g
Beilstein 907659
Merck Index 14,3850
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99%