Learn More
Ethylsalicylat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10329393 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10329393 25 g Glasflasche 25 Gramm
10097691 5 g Glasflasche 5 Gramm
10428680 250 g Glasflasche 250 Gramm
10041840 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10329393 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150490250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-61-6
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00002215
InChI-Schlüssel GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl salicylate, sal ethyl, mesotol, salotan, salicylic ether, salicylic acid, ethyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, ethyl o-hydroxybenzoate, o-ethoxycarbonyl phenol, 2-hydroxybenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 8365
IUPAC-Name Ethyl 2-Hydroxybenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl salicylate
Namenshinweis 99+%
Azidität 1mg KOH/g max.
Schmelzpunkt 2.0°C to 3.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1280g/mL
Siedepunkt 234.0°C
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel 2-(HO)C6H4CO2C2H5
Brechungsindex 1.5210 to 1.5250
Menge 25 g
Beilstein 10,73
Merck Index 15,3902
Relative Dichte 1.128
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit