Learn More
Ethylsalicylat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10428680 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10428680 250 g Glasflasche 250 Gramm
10097691 5 g Glasflasche 5 Gramm
10329393 25 g Glasflasche 25 Gramm
10041840 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10428680 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150492500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 118-61-6 | Molecular Formula: C9H10O3 | Molecular Weight: 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-61-6
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00002215
InChI-Schlüssel GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl salicylate, sal ethyl, mesotol, salotan, salicylic ether, salicylic acid, ethyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, ethyl o-hydroxybenzoate, o-ethoxycarbonyl phenol, 2-hydroxybenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 8365
IUPAC-Name Ethyl 2-Hydroxybenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl salicylate
Namenshinweis 99+%
Azidität 1mg KOH/g max.
Schmelzpunkt 2.0°C to 3.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1280g/mL
Siedepunkt 234.0°C
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel 2-(HO)C6H4CO2C2H5
Brechungsindex 1.5210 to 1.5250
Menge 250 g
Beilstein 10,73
Merck Index 15,3902
Relative Dichte 1.128
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit