missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyltrifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3770948
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
425-75-2
MFCD00000410
UVECLJDRPFNRRQ-UHFFFAOYSA-N
ethyl triflate, ethyl trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonic acid ethyl ester, methanesulfonic acid, trifluoro-, ethyl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, ethyl ester, ethyl trifluoromethyl sulfonate, ethyl triflate∼trifluoromethanesulphonic acid ethyl ester, ethyl trifiate, etotf, acmc-209jqf
67924
Ethyltrifluormethansulfonat
CCOS(=O)(=O)C(F)(F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
425-75-2
MFCD00000410
UVECLJDRPFNRRQ-UHFFFAOYSA-N
ethyl triflate, ethyl trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonic acid ethyl ester, methanesulfonic acid, trifluoro-, ethyl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, ethyl ester, ethyl trifluoromethyl sulfonate, ethyl triflate∼trifluoromethanesulphonic acid ethyl ester, ethyl trifiate, etotf, acmc-209jqf
67924
Ethyltrifluormethansulfonat
CCOS(=O)(=O)C(F)(F)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Alkyl-Transferreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl trifluoromethanesulfonate
Dichte 1.3780g/mL
Siedepunkt 118.0°C to 120.0°C
Flammpunkt 35°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H5F3O3S
Strukturformel CF3SO3CH2CH3
Menge 1 g
Relative Dichte 1.378
Molekulargewicht (g/mol) 178.31
Formelmasse 178.31
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'