Learn More
Ethylvanillat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397595 10 g 10 Gramm
11307605 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397595 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05798.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 617-05-0 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617-05-0
Summenformel C10H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.20
MDL-Nummer MFCD00017269
InChI-Schlüssel MWAYRGBWOVHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl vanillate, vanillic acid, ethyl ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, ethyl ester, unii-v38jk4z93o, 3-methoxy-4-hydroxybenzoic acid, ethyl ester, m-anisic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, vanilicacidethylester, ethyl 4-hydroxy-3-methoxy-benzoate, ethylvanillate
PubChem CID 12038
IUPAC-Name Ethyl4-hydroxy-3-methoxybenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(O)C(OC)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl vanillate
Schmelzpunkt 42°C to 46°C
Siedepunkt 293°C
Menge 10 g
Beilstein 2100025
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 97%