Learn More
Ethyl1-(4-cyanphenyl)-4-piperidinecarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 1-(4-cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 258.32 |
Reinheit (%) | 97% |