Learn More
Ethyle2-(4-Chlorphenoxy)-2-Methylpropanoat, 97 %, Maybridge
Click to view available options
:
25 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate |
| CAS | 637-07-0 |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Dichte | 1.1370g/mL |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Summenformel | C12H15ClO3 |
| Strukturformel | ClC6H4OC(CH3)2C(O)OCH2CH3 |
| MDL-Nummer | MFCD00000615 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | clofibrate, ethyl clofibrate, clofibratum, clofibrato, atromid-s, miscleron, atromid, liprin, epib, angiokapsul |
| Mehr anzeigen |