Learn More
Ethyl-2-chlor-3,4-dimethoxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10475492
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10475492 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10475492 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB09278EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-chloro-3, 4-dimethoxybenzoate
CAS 175136-04-6
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C11H13ClO4
MDL-Nummer MFCD00085062
Menge 10 g
Synonym maybridge1_002113
InChI-Schlüssel AXNMDQHZRJDVRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(Cl)C(OC)=C(OC)C=C1
IUPAC-Name ethyl 2-chloro-3,4-dimethoxybenzoate
Molekulargewicht (g/mol) 244.67
PubChem CID 2774987
Formelmasse 244.67
Reinheit (%) 97%