Learn More
Ethyl3,5-Dichlorbenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10138784
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10138784 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
10029521 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10039521 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10138784 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00759EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 91085-56-2
Summenformel C9H8Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 219.06
MDL-Nummer MFCD00221467
InChI-Schlüssel JRLNLVFPSMDPLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl3,5-dichlorobenzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0057, 5-ethoxycarbonyl-1,3-dichlorobenzene, benzoic acid, 3,5-dichloro-, ethyl ester, pubchem10323, ethyl 3,5-dichloro benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl benzoate, 3,5-dichlorobenzoic acid ethyl etster
PubChem CID 2736404
IUPAC-Name Ethyl-3,5-dichlorbenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 3, 5-dichlorobenzoate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3C(O)OCH2CH3
Menge 25 g
Formelmasse 219.07
Reinheit (%) 97%