Learn More
Ethyl4,6-Dichlor-2-(Methylthio)Chinolin-3-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | ethyle4, 6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | Ethyl-4,6-dichlor-2-methylsulfanylchinolin-3-carboxylat |
Formelmasse | 316.21 |
Reinheit (%) | 97% |