Learn More
Ethyl4-Methyl-2-[4-(Trifluoromethyl)Phenyl]-1,3-Tthiazol-5-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10633233
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10633233 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10283712 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10633233 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB03021EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 175277-03-9
Summenformel C14H12F3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 315.31
MDL-Nummer MFCD00068104
InChI-Schlüssel LPIXRQSYBTUXOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylate, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-thiazole-5-carboxylate, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-, ethyl ester, ethyl4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazo
PubChem CID 2737210
IUPAC-Name Ethyl-4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 315.31
Reinheit (%) 97%