Learn More
Ethyl4-Methyl-2-Phenyl-1,3-Thiazol-5-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 247.32 |
Reinheit (%) | 97% |