Learn More
Ethyl5-(2-bromacetyl)isoxazol-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | ethyle5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 262.06 |
Reinheit (%) | 97% |