Learn More
Ethyl5-Amino-1-(4-Fluorophenyl)-1H-Pyrazol-4-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2704821
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
138907-68-3
C12H12FN3O2
249.25
MFCD00173917
RPPPCKSHIYWAPW-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-1-4-fluorophenyl pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-1-4-fluoro-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 1-5-amino-4-ethoxycarbonyl-1h-pyrazol-1-yl-4-fluorobenzene, maybridge1_006170, ethyl5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethylaminofluorophenylpyrazolecarboxylate, 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxyli
688689
ethyl 5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
CCOC(=O)C1=C(N)N(N=C1)C1=CC=C(F)C=C1
138907-68-3
C12H12FN3O2
249.25
MFCD00173917
RPPPCKSHIYWAPW-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-1-4-fluorophenyl pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-1-4-fluoro-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 1-5-amino-4-ethoxycarbonyl-1h-pyrazol-1-yl-4-fluorobenzene, maybridge1_006170, ethyl5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethylaminofluorophenylpyrazolecarboxylate, 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxyli
688689
ethyl 5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
CCOC(=O)C1=C(N)N(N=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Chemischer Name oder Material ethyle5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 249.24
Reinheit (%) 97%