Learn More
Ethylene glycol polymer average Mn 800, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30947489
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30947489 100 g
30943877 500 g
30946161 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30947489 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD00813732100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Average Mn 800
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene glycol polymer average Mn 800
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)nH2O
MDL-Nummer MFCD00081839
Menge 100 g
SMILES NONE