missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EDTA-Dikalium-Magnesiumsalz, für die Chelatometrie, ≥98% , Honeywell Fluka™

Catalog Number p-7072076
Click to view available options
Menge:
100 g
6 x 100 g
50 kg
15708-48-2
C10H12K2MgN2O8
390.714
MFCD00054450
MUEOBEUHFKBRJH-UHFFFAOYSA-J
Dikalium-Magnesium-Ethylendiamintetraacetat, Magnesat2-, n,n'-1,2-Ethanediylbis n-carboxy-.kappa.o methyl glycinato-.kappa.n,.kappa.o 4--, Dikalium, oc-6-21, EDTA Dikalium-Magnesium-Salzmonohydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure Dikalium-Magnesium-Salz, Ethylendiamin-n,n,n',n'-Tetraessigsäure Dikalium-Magnesium-Salz, EDTA, Dikalium-Magnesiumsalz, Magnesat2-, n,n'-1,2-Ethanediylbis n-carboxy-kappao methylglycinato-Kappan,kappao4 --, Dikalium, oc-6-21, Magnesat2-, n,n'-1,2-Ethanediylbis n-carboxy-kappao methylglycinato-Kappan, kappao4 --, Kalium 1:2 , oc-6-21, Magnesium2+ Dikalium-Ion-Ion4-edta, Dikalium n,n'-ethylenbis n-carboxymethylglycinato4--n,n',o,on,on'-Magnesit 2-
85061
Magnesium; Dikalium; 2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]Acetat
C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Mg+2].[K+].[K+]
15708-48-2
C10H12K2MgN2O8
390.714
MFCD00054450
MUEOBEUHFKBRJH-UHFFFAOYSA-J
Dikalium-Magnesium-Ethylendiamintetraacetat, Magnesat2-, n,n'-1,2-Ethanediylbis n-carboxy-.kappa.o methyl glycinato-.kappa.n,.kappa.o 4--, Dikalium, oc-6-21, EDTA Dikalium-Magnesium-Salzmonohydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure Dikalium-Magnesium-Salz, Ethylendiamin-n,n,n',n'-Tetraessigsäure Dikalium-Magnesium-Salz, EDTA, Dikalium-Magnesiumsalz, Magnesat2-, n,n'-1,2-Ethanediylbis n-carboxy-kappao methylglycinato-Kappan,kappao4 --, Dikalium, oc-6-21, Magnesat2-, n,n'-1,2-Ethanediylbis n-carboxy-kappao methylglycinato-Kappan, kappao4 --, Kalium 1:2 , oc-6-21, Magnesium2+ Dikalium-Ion-Ion4-edta, Dikalium n,n'-ethylenbis n-carboxymethylglycinato4--n,n',o,on,on'-Magnesit 2-
85061
Magnesium; Dikalium; 2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]Acetat
C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Mg+2].[K+].[K+]

Für die Komplexometrie, ≥ 98 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethylendiamin-Tetraessigsäure Dikalium-Magnesium-Salz
Menge 100 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 426.74 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Produktidentifikator
  • EDTA Dikalium-Magnesiumsalz
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'