Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure, Dinatriumsalzdihydrat, für Elektrophorese, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Spezifikation
Schmelzpunkt | 252°C |
Farbe | Weiß |
pH | 4 to 6 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 372.23g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |