Learn More
Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Dinatriumsalzdihydrat, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 1 kg |
Reinheit (%) | 99.0 to 101.0% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Aussehen | Complying |