Learn More
Ethylendiamin-Tetraessigsäure Trikaliumsalz-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate is involved to eliminate inhibition of enzyme catalyzed reactions due to traces of heavy metals. It is also used to study chelators, biochemicals and reagents. Further, it is utilized to check the safety of ethylenediaminetetraacetic acid and hydroxyethyenediaminetriacetic acid ingredients in cosmetic formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylendiaminetraessigsäure-Trikaliumsalzdihydrat ist an der Hemmung enzymkatalysierter Reaktionen aufgrund von Spuren von Schwermetallen beteiligt. Wird auch zur Untersuchung von Chelatoren, Biochemikalien und Reagenzien verwendet. Wird darüber hinaus zur Überprüfung der Sicherheit von Ethylendiaminetraessigsäure- und Hydroxyethyendiaminetriessigsäure-Inhaltsstoffen in kosmetischen Formulierungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Kaliumhydroxid.
Hinweise
Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, Metallen, Zink, Aluminium, Kohlenstoffstahl, Kupfer, Kupferlegierungen, verzinkten Metallen und Nickel.
Ethylendiaminetraessigsäure-Trikaliumsalzdihydrat ist an der Hemmung enzymkatalysierter Reaktionen aufgrund von Spuren von Schwermetallen beteiligt. Wird auch zur Untersuchung von Chelatoren, Biochemikalien und Reagenzien verwendet. Wird darüber hinaus zur Überprüfung der Sicherheit von Ethylendiaminetraessigsäure- und Hydroxyethyendiaminetriessigsäure-Inhaltsstoffen in kosmetischen Formulierungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Kaliumhydroxid.
Hinweise
Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, Metallen, Zink, Aluminium, Kohlenstoffstahl, Kupfer, Kupferlegierungen, verzinkten Metallen und Nickel.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate |
Schmelzpunkt | ∽182°C (decomposition) |
Menge | 50 g |
Beilstein | 6762497 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and potassium hydroxide. |
Formelmasse | 442.55 (406.46 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99% |