Learn More
Ethylhexyl triazone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16401139
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16401139 1 g 1 Gramm
16481586 500 mg -
16455236 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16401139 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY109655
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ethylhexyl triazone is an approved ultraviolet-B (UV-B) chemical filter for commercial sunscreens.
Ethylhexyl triazone is an approved ultraviolet-B (UV-B) chemical filter for commercial sunscreens.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylhexyl triazone
Physikalische Form Solid
CAS 88122-99-0
Farbe White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C48H66N6O6
Synonym Octyl triazone
Löslichkeitsinformationen DMSO : 30 mg/mL (36.45 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CCCCC(CC)COC(C(C=C1)=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C(C(OCC(CC)CCCC)=O)C=C3)=NC(NC4=CC=C(C(OCC(CC)CCCC)=O)C=C4)=N2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 823.07
Formelmasse 823.07
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research