Learn More
Ethylmalonic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411929
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16411929 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16411929 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY34740
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ethylmalonic acid is non-carcinogenic potentially toxic and associated with anorexia nervosa and malonyl-CoA decarboxylase deficiency.
Ethylmalonic acid is non-carcinogenic potentially toxic and associated with anorexia nervosa and malonyl-CoA decarboxylase deficiency.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylmalonic acid
Physikalische Form Solid
CAS 601-75-2
Farbe White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C5H8O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (1892.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(CC)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 132.11
Formelmasse 132.11
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research