Learn More
Ethylparaben, MedChemExpress
Beschreibung
Ethylparaben is the ethyl ester of p-hydroxybenzoic acid, used as an antifungal preservative.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethylparaben |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 120-47-8 |
| Farbe | Off-White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C9H10O3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Ethyl parahydroxybenzoate Ethyl 4-hydroxybenzoate |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (601.79 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |