Learn More
Ethyltriethoxysilan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339205
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11339205 25 mL 25 Milliliter
11349205 100 mL 100 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 11339205
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16495.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 78-07-9 | C8H20O3Si | 192.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-07-9
Summenformel C8H20O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 192.33
MDL-Nummer MFCD00026754
InChI-Schlüssel DENFJSAFJTVPJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyltriethoxysilane, triethoxy ethyl silane, silane, triethoxyethyl, a 15 silane, union carbide a-15, triethoxy-ethylsilane, silane, ethyltriethoxy, silane, ethyl triethoxy a-15, ethaneorthosiliconic acid, triethyl ester, ethyl triethoxysilane
PubChem CID 6515
IUPAC-Name Triethoxy(ethyl)silan
SMILES CCO[Si](CC)(OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 158°C to 159°C
Chemischer Name oder Material Ethyltriethoxysilane
Schmelzpunkt -78°C
Menge 25 mL
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1362028
Flammpunkt 40°C (104°F)
Formelmasse 192.33
Reinheit (%) 96%
Brechungsindex 1.392
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.896