Learn More
Ethyl-Triphenylphosphoniumbromid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426296
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11426296 500 g 500 Gramm
11406296 25 g 25 Gramm
11416296 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426296 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23096.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1530-32-1 | C20H20BrP | 371.26 g/mol
Ethyltriphenylphosphonium bromide acts as a reactant in the synthesis of D-amino acids from L-cysteine-derived thiazolidines, Leiodolide A through aldol reactions and Horner-Wadsworth-Emmons olefination. It is also used in the preparation of cycloalkanoindolines through diastereoselective intramolecular inimo-ene reactions. Further, it is used as a reagent in solid-state metathesis polycondensation to prepare alkyl-dipropenylthiophene monomers and Mizoroki-Heck cyclization and cascading Tsuji-Trost cyclization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyltriphenylphosphoniumbromid wirkt als Reaktionsmittel bei der Synthese von D-Aminosäuren aus L-Cystein-abgeleiteten Thiazolidinen, Leiodolid A durch Aldol-Reaktionen und Horner-Wadsworth-Emmons-Olefination. Es wird auch bei der Vorbereitung von Cycloalkanoindolinen durch diastereoselektive intramolekulare Inimo-En-Reaktionen verwendet. Darüber hinaus wird es als Reagenz in der Festkörpermetathese-Polykondensation zur Vorbereitung von Alkyl-Dipropenylthiophen-Monomeren und Mizoroki-Heck-Cyclisierung und Kaskadierung von Tsuji-Trost-Cyclisierungsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Schwer löslich in Wasser, Aceton und Isopropanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1530-32-1
Summenformel C20H20BrP
Molekulargewicht (g/mol) 371.26
MDL-Nummer MFCD00011838
InChI-Schlüssel JHYNXXDQQHTCHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethyltriphenylphosphonium bromide, ethyl triphenyl phosphonium bromide, triphenylethylphosphonium bromide, phosphonium, ethyltriphenyl-, bromide, ethyltriphenylphosphanium bromide, ethyl triphenylphosphonium bromide, unii-r85v84ul5v, ethyltriphenylphosphoniumbromide, guaifenesin powder, pubchem18705
PubChem CID 73727
SMILES [Br-].CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyltriphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 206°C to 210°C
Flammpunkt >200°C (392°F)
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel CH3CH2P(C6H5)3Br
Menge 500 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3599630
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Slightly soluble in water,acetone and isopropanol.
IUPAC-Name ethyltriphenylphosphanium bromide
Formelmasse 371.26
Reinheit (%) ≥98%