Learn More
KUEHLBOX MIT KOMPRESSOR 18L
Marke:  ETI Process Technique 9600000460
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11915934
  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Spezifikation
Cooler and Freezer
Gray
2 years
30 x 46.5 x 41.4 cm
41.4 cm
11.5 kg
18 L
Handle
CDF 18
30 cm
46.5 cm