missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Etomidate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16468086
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16468086 100 mg -
16478338 10 mg -
16454227 50 mg -
16421376 200 mg 200 Milligramm
16402016 500 mg -
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16468086

Marke: Medchem Express HYB0100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Etomidate (R 16659) is a potent GABAA receptor agonist. Etomidate is a neurological drug and effective parenteral medication and has the potential for management of endogenous hypercortisolaemia.

Etomidate (R 16659) is a potent GABAA receptor agonist. Etomidate is a neurological drug and effective parenteral medication and has the potential for management of endogenous hypercortisolaemia.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Etomidate
CAS 33125-97-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H16N2O2
Menge 100 mg
Synonym R 16659
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (409.35 mM)
SMILES O=C(C1=CN=CN1[C@@H](C2=CC=CC=C2)C)OCC
Molekulargewicht (g/mol) 244.29
Formelmasse 244.29
Reinheit (%) 98.78%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.