Learn More
Etomidate, MedChemExpress
Beschreibung
Etomidate (R 16659) is a potent GABAA receptor agonist. Etomidate is a neurological drug and effective parenteral medication and has the potential for management of endogenous hypercortisolaemia.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Etomidate |
| CAS | 33125-97-2 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C14H16N2O2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | R 16659 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (409.35 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CN=CN1[C@@H](C2=CC=CC=C2)C)OCC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 244.29 |
| Mehr anzeigen |