missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Etomoxir sodium salt, MedChemExpress

Artikelnummer. 16410538
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16410538 5 mg -
16468068 10 mg 10 Milligramm
16453987 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16410538 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY50202A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Etomoxir((R)-(+)-Etomoxir) sodium salt is an irreversible inhibitor of carnitine palmitoyltransferase 1a (CPT-1a), inhibits fatty acid oxidation (FAO) through CPT-1a and inhibits palmitate β-oxidation in human, rat and guinea pig.

Etomoxir((R)-(+)-Etomoxir) sodium salt is an irreversible inhibitor of carnitine palmitoyltransferase 1a (CPT-1a), inhibits fatty acid oxidation (FAO) through CPT-1a and inhibits palmitate β-oxidation in human, rat and guinea pig.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Etomoxir sodium salt
CAS 828934-41-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H18ClNaO4
Menge 5 mg
Synonym (R)-(+)-Etomoxir sodium salt
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (311.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (15.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(OCCCCCC[C@@]2(CO2)C(O[Na])=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 320.74
Formelmasse 320.74
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.