Learn More
Eupatilin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474887
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16474887 50 mg 50 Milligramm
16459098 10 mg -
16451508 5 mg -
16433906 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16474887 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0783
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Eupatilin, a lipophilic flavonoid isolated from Artemisia species, is a PPARα agonist, and possesses anti-apoptotic, anti-oxidative and anti-inflammatory activities.
Eupatilin, a lipophilic flavonoid isolated from Artemisia species, is a PPARα agonist, and possesses anti-apoptotic, anti-oxidative and anti-inflammatory activities.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eupatilin
CAS 22368-21-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H16O7
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (96.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)OC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C13
Molekulargewicht (g/mol) 344.32
Formelmasse 344.32
Reinheit (%) 98.07%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus