Learn More
Thermo Scientific™ Elite pH-Taschenprüfgerät und Ersatzsensoren
Flexible pH- und Temperaturtests für unterwegs mit strapazierfähigen Elite Taschenprüfgeräten mit austauschbaren Sensoren für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Umweltüberwachung, Schwimmbecken, Spas und mehr!
Marke:  Thermo Scientific™ ELITEPH
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01600kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904022
  • 143.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Elite Prüfgeräte sind Taschenprüfgeräte für Messungen unterwegs für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich selbst gebrautem Bier und Wein, Lebensmitteln und Getränken, Hydrokulturen, Aquakulturen und Aquarien, Landwirtschaft, Schwimmbecken und Spas, Umweltüberwachung, Bildung und mehr. Die Elite pH-Taschenprüfgeräte sind ideal für flexible pH- und Temperaturtests für unterwegs in einem kompakten, reisefertigen Design.
Elite Pocket Prüfgeräte bieten flexible elektrochemische Tests für unterwegs. Wählen Sie das Elite pH Modell, um den pH-Wert mit der Temperatur zu messen, und verwenden Sie dabei ein direktes Messsensordesign für Ihre Anwendung. Die Elite Taschenprüfgeräte sind langlebig und verfügen über einen großen Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung, eine One-Touch-Kalibrierungsfunktion und austauschbare Sensorköpfe. Sie eignen sich ideal zum Testen von Getränken, wie z. B. selbst gebrautem Bier und Wein, für Lebensmittel, Hydrokulturen, Aquakulturen und Aquarien, Umweltüberwachung und vieles mehr.
  • Flexible Testoption
  • Messung von pH-Wert und Temperatur
  • Großes grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • 4 Alkalibatterien Typ AAA
  • Durchschnittlich 250 Stunden Akkulaufzeit
  • Die breite, auslaufsichere Kappe dient als stabile Basis
  • Austauschbare Sensoren
  • 1 Jahr Garantie für das Prüfgerät
  • 6 Monate Garantie für Austauschsensoren
Spezifikation
Spezifikation
±0,02
250 Stunden (Durchschnitt)
pH, Temperatur
CE, FCC
Grafische Punktmatrix
pH, Temperatur
pH 0.01
Elite pH-Prüfgerät mit Batterien, Trageschlaufe und weichem Tragekoffer
Analog
Stabilitätssymbol auf dem Display
Ja
1 Punkt
0.1 °C, 0.1 °F
Thermistor
200 x 45 x 36 mm
Ja
4 x AAA-Alkaline
pH-Bereich 1 bis 3
Elite pH-Taschenprüfgerät zur Messung des pH-Werts mit Temperatur
IP 67
-1.00 bis 15.00
0,0 °C° bis 60,0 °C°
4 Schlüssel
5 bis 85 %, nicht kondensierend
±0.6 °C, ±1.0 °F für 0.0 bis 50.0 °C; ±1.1 °C, ±1.9 °F für 50.1 bis 60.0 °C
Umgebungstemperatur 5 bis 45 °C
32.0 °F bis 140.0 °F
ATC
1 Jahr für Prüfgerät