Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ PCTestr 35 Multiparameter-Taschenprüfgerät
Messen Sie mehrere Parameter auf kostengünstige und bequeme Weise mit nur einem Eutech™ Multiparameter-Messgerät.
Marke: Thermo Scientific™ PCSTEST35K
314.07 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21700" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Sie müssen den Sensor nicht jedes Mal wechseln oder die Parameter ändern – Der Eutech™ PCTestr 35 Mehrparameter-Taschentester misst drei Parameter (pH-Wert, Leitfähigkeit und Temperatur). Für allgemeine Anwendungen: Ideal für schnelle und genaue pH-Kontrollen in Schwimmbecken und Whirlpools, Aquarien, Hydrokulturen und überall, wo häufige pH-Tests erforderlich sind. PCSTestr 35 erfüllt die Vorgaben zahlreicher Umweltstandards und ASTM-Testmethoden. Für Industrieanwendungen: Geeignet für Kühltürme, Wassertests in der Lebensmittelverarbeitung und für Prozess- und Abwassertests in der Metallverarbeitung, Fotoentwicklung, in der Druck- und Chemieindustrie. Für Anwendungen im Bildungsbereich: Geeignet für Schulen, zahlreiche Laboranwendungen und Umweltstudien.
Produktmerkmale
- Messung des gesamten pH-Bereichs mit bis zu 2 Dezimalstellen.
- Niedriger, mittlerer und hoher Leitfähigkeitsbereich - Tester misst reines Wasser!
- pH-Kalibrierung mit bis zu 5 Punkten und Leitfähigkeitskalibrierung mit 3 Punkten.
- Einstellbarer Temperaturkoeffizient (0.0 bis 0.0 %)
- Der Temperatursensor ist in einem einzigartigen, kuppelförmigen Gehäuse untergebracht und ermöglicht so ein schnelleres ATC-Ansprechen und schnellere Messungen.
- ATC-/MTC-Option
- Scroll-Menü mit vier Tasten für eine entspannte Navigation
- Einer der langlebigsten Tester auf dem Markt! Keine Werkzeuge zum Austausch des Sensors erforderlich.
- Parameterwechsel durch einmaliges Drücken: Parameterwechsel erfolgt per Knopfdruck.
- Zertifizierter wasserdichter IP67 Tester – Leichtes Prüfgerät, das sogar schwimmfähig ist, um eine einfache Entnahme zu ermöglichen.
Spezifikation
±1 % Vollskala | |
1 % des Endwertes | |
> 150 Stunden | |
TDS: Bis zu 3 Punkte (manuell), Salinität: Bis zu 3 (manuell) | |
Bis zu 5 (automatisch), Pufferoptionen: USA, NIST | |
Duales LCD-Display (2.1 x 2.7 cm) | |
Säure, Alkalinität, Leitfähigkeit, Temperatur, Alkalinity, Conductivity, Temperature | |
0 bis 14 | |
0,0 bis 99,9 ppm, 100 bis 999 ppm, 1,00 to 10,00 ppt | |
0,0 °C° bis 50,0 °C° | |
4 X 1.5 V A76 Mikro-Alkalibatterien | |
0.1 ppm/1 ppm/0.01 ppt /0.01 % | |
0.40 bis 1.00 | |
ATC/MTC | |
Karton: 18.5 cm x 6.5 cm x 5 cm |
±0,01 | |
1 % des Endwertes | |
4 X 1.5 V A76 Mikro-Alkalibatterien | |
3 Automatisch, 3 Manuell | |
Wasserfester PCTester 35 pH-/Leitfähigkeits-/Temperaturprüfgerät mit ATC | |
IP 67 | |
bis zu 199.9 μS/cm, 200 bis 1999 μS/cm, 2.00 bis 20.00 mS/cm | |
0,0 bis 99,9 ppm, 100 bis 999 ppm, 1,00 bis 10,00 ppt, 0,0 bis 1,00 % | |
pH 0.01 | |
Nicht flüchtig | |
0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm | |
0.1 ppm/1 ppm/0.01 ppt | |
±0.5 °C/±0.9 °F | |
32.0 bis 120.0 °F | |
200 g |