Learn More
Eutech™ Eutech TDS 6+ Handmessgeräte
Für schnelle und präzise TDS-Messungen im Feld, in Labors und in Schulen.
Marke: Eutech™ ECTDS603PLUSK
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Die neue Thermo Scientific™ Eutech 6+ Serie von TDS-Handmessgeräten ist die ideale Lösung für Ihre grundlegenden Ansprüche an Wasseruntersuchungen.
- Schnelle, wiederholbare Messungen dank schnellem automatischem Temperaturausgleich, strategisch platzierte Lüftungsöffnungen verhindern den Einschluss von Luftblasen
- Die abnehmbare Elektrodenhülse ermöglicht eine einfache Wartung
- Die Gummiarmierung verfügt über einen praktischen Tischgeräteständer, damit bei Bedarf der ideale Anzeigewinkel eingestellt werden kann
- Das neue Design entspricht der nichtlinearen Salinitätskurve und sorgt so bei einem einzigen Kalibrierpunkt für erhöhte Präzision im gesamten Messbereich
- Passt an die meisten Bechergläser, ohne dass ein separater Elektrodenhalter benötigt wird
- Die Elektroden verbleiben während der Nutzung in ihrer aufgehängten Position und kommen nicht mit den Rührstäben in Kontakt
- Die Elektroden können je nach Probenbehälter und Ihren individuellen Wünschen schnell in ihrer Höhe verstellt werden
- Der kompakte Hartschalen-Transportkoffer enthält alles erforderliche Zubehör für Ihre Kalibrierung und Messung
- Er schützt das Messgerät bei Nichtgebrauch und verfügt über einen verschließbaren Stauraum für gerade nicht benötigte Teile
Spezifikation
±% des Maximalwerts ± LSD | |
> 500 Std. | |
TDS 6+ Meter with Kit, GripClip, Carrying Case | |
0.1°C (0.1°F) | |
Automatisch oder manuell (-0 bis 80 °C) | |
0,00 °C bis 100,0 °C (80,0 °C mit mitgeliefertem Fühler) |
±0,5 °C (±0,9 °F) | |
4 x 1,5 V AAA-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten) | |
0.05% Full-scale | |
0.30 to 1.00 | |
0.00 to 9.99 ppm, 10.0 to 99.9 ppm, 100 to 999ppm, 1.00 to 9.99 ppt, 10.0 to 99.9 ppt |
Garantie: Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.