Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Temperaturfühler ECPHWPTEM01J
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an Temperaturfühlern für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke: Thermo Scientific™ 01X021818
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an Temperaturfühlern für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Die EUtech™ Temperatursonde ECPHWPTEM01J wird mit 1 Meter Kabellänge geliefert und mit Messgeräten der Eutech™ CyberScan 600-Serie verwendet.
Merkmale:
- Parameter: Temperatur
- Verwendet mit Messgeräten: pH 620, 610, 600, PC650, PD650, PCD650
- 1 m langes Kabel
Spezifikation
0 °C bis 100 °C | |
Edelstahl 304 | |
Eutech pH 620, 610, 600, PC650, PD650, PCD650 | |
Schaft: 84 mm-Griff: 75 mm | |
1 m |
Temperaturfühler | |
0 °C° bis 100 °C° | |
Schaft: 3 mm, Griff: 12 mm | |
8-polig |