Learn More
Heidolph™ Verdampferzylinder
Artikelnummer. 10468781 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 ml
1500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10468781 1500 mL -
10279411 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10468781 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5140007100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Einsatz mit Rotationsverdampfern
Verdampferzylinder sind mit einer Normverbindung NS 29/32 ausgestattet, sind aber auch in NS 24/29 erhältlich
Für eine Füllmenge von 500 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Typ Verdampfungszylinder
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotationsverdampfer
Form Zylinder
Volumen (metrisch) 1500 mL