Learn More
Heidolph™ Verdampferkolben
Artikelnummer. 10545872 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 ml
2.000 ml
3000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10545872 2.000 ml 1 Stück
10251292 50 ml 1 Stück
10629922 3000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10545872 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5147500000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00 €
    136.00 € / 1 Stück
    Sparen 14.00 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum Einsatz mit Rotationsverdampfern
Verdampferkolben sind mit einer Normverbindung NS 29/32 ausgestattet, sind aber auch in NS 24/29 erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Typ Verdampferkolben
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotationsverdampfer
Volumen (metrisch) 2.000 ml