Learn More
BUCHI Verdampfungskolben für Rotationsverdampfer
Artikelnummer. 12774953 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
12774953 50 ml 1 Stück
12784953 100 ml 1 Stück
12788220 5000 ml 1 Stück
12794953 250 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12774953 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 008736
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Flasche, Birne, hohe Leistung, Glas
Benötigt
SJ 29.2/32; Volumen: 50 ml
Verwenden Sie diese Verdampferkolben mit jedem Rotationsverdampfer. BUCHI Verdampfungskolben bieten eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und organischen Substanzen. Ideal für die Destillation von Lösungsmitteln.
  • Hochleistungskolben für Rotationsverdampfer
  • Ausschließliche Nutzung von DURAN Borosilikatglas 3.3
  • Hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen
  • Beständig gegen Wärmeschocks und hohe Temperaturen in Kombination mit niedriger Wärmeausdehnung
  • Konstante Überwachung der Homogenität der Glaswanddicke
  • Hohe Dämpfung aufgrund der Sphärizität rotierender Glasteile
  • Die Glasteile werden bei 560 °C spannungsfrei °gemacht.
  • Erhältlich in Volumen von 50 ml bis 3000 ml
Bestellinformation
BUCHI Verdampfungskolben für Rotationsverdampfer, Fassungsvermögen: 50 ml, Material: Unbeschichtet, Standardglas, Verjüngung: 29,2/32, Geeignet für: Rotationsverdampfer, Form: Birnenförmig, Standard-Kegelgelenk, Schliffnummer: 29,2/32, Betriebstemperatur: 60 °C, Volumen: 50 ml
Zertifizierungen
Flasche, Birne, hohe Leistung, Glas
Compliance
BUCHI Evaporating Flasks for Rotary Evaporators, Capacity: 50mL, Material: Uncoated, Standard Glass, Taper: 29.2/32, For Use With: Rotary evaporator, Shape: Pear, Standard Taper Joint Number Center: 29.2/32, Temperature Operating: 60 deg.C, Volume: 50mL
Garantie
BUCHI - Verdampfungskolben für Rotationsverdampfer - Hochleistungsfähige birnenförmige Kolben zur Destillation von Lösungsmitteln
BUCHI - Verdampfungskolben für Rotationsverdampfer - Hochleistungsfähige birnenförmige Kolben zur Destillation von Lösungsmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Verdampferkolben
Volumen (metrisch) 50 ml