Learn More
Everolimus, MedChemExpress
Beschreibung
Everolimus (RAD001) is a Rapamycin (HY-10219) derivative and a potent, selective and orally active mTOR1 inhibitor. Everolimus binds to FKBP-12 to generate an immunosuppressive complex. Everolimus inhibits tumor cells proliferation and induces cell apoptosis and autophagy. Everolimus has potent immunosuppressive and anticancer activities.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Everolimus |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 159351-69-6 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C53H83NO14 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | RAD001 SDZ-RAD |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 54 mg/mL (56.35 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Mehr anzeigen |